Learn More
3M™ Respiradores de media máscara reutilizables serie 7500
Los respiradores de media máscara con mayor comodidad y visibilidad utilizan un sistema de fijación de bayoneta para filtros dobles ligeros para proteger contra gases, vapores y partículas.
66.75€
Especificaciones
Certificaciones (NIOSH) NIOSH 42 CFR Parte 84
Tipo de conexión Bayoneta
Color Azul
Material Silicona
Tipo de producto Respirador de media mascarilla
Ver más especificaciones
Alertas:
Estos productos de seguridad se deben utilizar de acuerdo con la normativa de OSHA (agencia de salud y seguridad ocupacional estadounidense) y las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto. El uso incorrecto puede provocar enfermedad o la muerte.
Requires: Cartuchos o filtros compatibles.Admite filtros 3M 7093 y de la serie 2000 y cartuchos de la serie 6000.
Productos 2
Código de producto Marca Modelo Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modelo Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
11793373
Ver productos accesorios Ver documentos
3M™
7000104176
7501 Pequeño
66.75€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
10769155
Ver documentos
3M™
7000104178
7503 L
66.75€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La máscara duradera, reutilizable y resistente al calor está fabricada de material de silicona avanzada que resulta más suave al tacto en la cara, al mismo tiempo que el diseño de ajuste único ayuda a reducir la tensión y los puntos de presión sobre la cara. 
  • La válvula de exhalación Cool Flow™ se abre con mayor facilidad, lo que reduce la resistencia a la respiración de la exhalación, además de reducir la acumulación de calor y humedad en la mascarilla
  • El arnés para la cabeza de ajuste sencillo y modo dual ofrece al usuario la opción de usar el respirador con el modo tradicional o el desplegable
  • La horquilla no se calentará como las horquillas de metal, por lo que el 7500 es una excelente elección para aplicaciones de soldadura
  • Tamaños codificados por colores para facilitar la identificación
 Estos productos de seguridad se deben utilizar de acuerdo con la normativa de OSHA (agencia de salud y seguridad ocupacional estadounidense) y las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto. El uso incorrecto puede provocar enfermedad o la muerte.
Certifications
Aprobados por el NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, Estados Unidos) conforme a la normativa 42CFR84 para su uso contra varios peligros respiratorios si se usa con los cartuchos y filtros apropiados.
Especificaciones
Especificaciones
NIOSH 42 CFR Parte 84
Azul
Respirador de media mascarilla
Cartucho serie 6000, filtro serie 2000, 2200, 7000 o 5000, o sistema de doble línea de aire
Bayoneta
Silicona
Silicona
4 puntos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
3M™ Respiradores de media máscara reutilizables serie 7500