Learn More
Clinisafe™ 8.5 L Clinical Waste Container
Clinisafe™ containers are made using low carbon footprint recycled material, providing a safe and sustainable solution to your clinical waste management needs.
Marca: Clinisafe™ 51912415
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Clinisafe™ ofrece una solución sostenible de gestión de residuos clínicos en el mercado, que reduce su huella de carbono y lo ayuda en el camino hacia el cero neto.
- El recipiente Clinisafe™ de 8,5 litros está diseñado específicamente para permitir la eliminación segura de desechos clínicos no punzantes. La gama de recipientes de residuos clínicos Clinisafe™ se ha diseñado para contener residuos anatómicos y de laboratorio.
- Características y ventajas
- Fabricados de material reciclado de baja huella de carbono
- Sello hermético resistente a fugas de alto nivel
- Cierre temporal y 4 funciones de cierre final de clic para evitar posibles derrames y sobrellenado
- Asa de transporte para facilitar el transporte
- Gran abertura
- Cumple con UN3292
Especificaciones
8,5 L | |
Rojo | |
325 x 457 x 783 mm | |
Eliminación segura de residuos clínicos no punzantes |
Normativa del Reino Unido, UN3292 | |
Gris | |
20/caja | |
Contenedor de residuos |