Learn More
Clinisafe™ 8.5 L Clinical Waste Container
Clinisafe™ containers are made using low carbon footprint recycled material, providing a safe and sustainable solution to your clinical waste management needs.
167.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 8,5 L |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Normativa del Reino Unido, UN3292 |
Color | Gris |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 325 x 457 x 783 mm |
Cantidad | 20/caja |
Código de producto | Marca | Color del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17601735
|
Clinisafe™
51912415 |
Rojo |
167.00€
paquete de 20 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17611735
|
Clinisafe™
51912430 |
Amarillo |
167.00€
paquete de 20 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Clinisafe™ offer a sustainable clinical waste management solution into the market, that reduces your carbon footprint and helps you on the road to net zero.
- The 8.5 Liter Clinisafe™ container is specifically designed to enable the safe disposal of non-sharps clinical waste. Clinisafe™ Clinical Waste Container range has been designed to hold anatomical and laboratory waste.
- Features and benefits
- Made from low carbon footprint recycled material
- High-level leak-resistant hermetic seal
- Temporary closure and 4 click final closure features to prevent potential spillages and overfilling
- Carry handle for easy transportation
- Large aperture
- Compliant with UN3292
Especificaciones
8,5 L | |
Gris | |
20/caja | |
Contenedor de residuos |
Normativa del Reino Unido, UN3292 | |
325 x 457 x 783 mm | |
Eliminación segura de residuos clínicos no punzantes |