Learn More
Cytiva Placas de filtro de 8 canales 850-DS
Para su uso con la estación de muestreo de disolución Agilent 850-DS
Marca:  Cytiva 7707-3200
Detalles adicionales : Peso : 1.71000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15235928
  • 680.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 0,45 μm de tamaño de membrana
  • Disponibles en PTFE, nailon, PES, y medios de filtración GMF
  • Desechables
Pruebas de disolución automatizadas
Especificaciones
Especificaciones
Estación de muestreo 850-DS Agilent
Poliestersulfona (PES)
0,45 μm
Pruebas de disolución automatizadas