Learn More
Cytiva Placas de filtro de 8 canales 850-DS
Para su uso con la estación de muestreo de disolución Agilent 850-DS
680.00€ - 750.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Estación de muestreo 850-DS Agilent |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Pruebas de disolución automatizadas |
Código de producto | Marca | Material | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15215928
|
Cytiva
7707-3000 |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | 0,45 μm |
680.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15225928
|
Cytiva
7707-3100 |
Nailon | 0,45 μm |
750.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15245928
|
Cytiva
7707-3300 |
GMF | 0,45 μm |
680.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15235928
|
Cytiva
7707-3200 |
Poliestersulfona (PES) | 0,45 μm |
680.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15518753
|
Cytiva
7707-3400 |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | 0,2 μm |
680.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15528753
|
Cytiva
7707-3500 |
Nailon | 0,2 μm |
680.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 30-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15538753
|
Cytiva
7707-3600 |
Poliestersulfona (PES) | 0,2 μm |
680.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- 0.45 μm de tamaño de poro de membrana
- Disponibles en PTFE, nailon, PES, y medios de filtración GMF
- Desechables
Pruebas de disolución automatizadas
Especificaciones
Estación de muestreo 850-DS Agilent | |
Pruebas de disolución automatizadas |