Learn More
Cytiva Placas de filtro de 8 canales 850-DS
Para su uso con la estación de muestreo de disolución Agilent 850-DS
Marca: Cytiva 7707-3300
Detalles adicionales : Peso : 1.80000kg
Descripción
- 0,45 μm de tamaño de membrana
- Disponibles en PTFE, nailon, PES, y medios de filtración GMF
- Desechables
Pruebas de disolución automatizadas
Especificaciones
Estación de muestreo 850-DS Agilent | |
GMF | |
0,45 μm | |
Pruebas de disolución automatizadas |