Learn More
Gilson™ 80 Position Fraction Collection Plate
These accessories are for use with Gilson fraction collectors.
Marca: Gilson™ 12340102
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Incluyen cabezales para detectores de gotas, agujas de dispensación, placas de recogida y un adaptador de varias columnas.
- El tipo de recipiente es cavidades.
- La técnica de purificación es HPLC.
Especificaciones
Cavidades de 2,5 ml | |
Paquete de 100 | |
80 |