Learn More
Gilson™ 80 Position Fraction Collection Plate
These accessories are for use with Gilson fraction collectors.
240.00€ - 1025.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Cavidades de 2,5 ml |
---|---|
N.º de posiciones | 80 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16606115
|
Gilson™
12240102 |
Paquete de 20 |
240.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16616115
|
Gilson™
12340102 |
Paquete de 100 |
1025.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Includes drop detector heads, dispense needles, collection plates, and a multiple column adapter
- Vessel Type is Cavities
- Purification Technique is HPLC
Especificaciones
Cavidades de 2,5 ml | |
80 |