Learn More
Hamilton™ Jeringas Microliter 800, aguja no incluida
Attached to the flange of the 700 series syringe is a blue Syringe Holder that provides a spot to hold the syringe that will not heat up the barrel causing dispense inaccuracies. Additionally it provides support to small volume plungers that are prone to bending during injection. This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.5 μL up to 250 μL.
Marca:  Hamilton™ 7641-01
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11530072
  • 208.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Ideal para dispensar volúmenes desde 0,5 µL hasta 250 µL
  • Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja
  • El soporte de la jeringa está fijado a la brida, lo que impide que el cilindro se caliente, y proporciona soporte para émbolos de pequeño volumen que tienden a doblarse durante la inyección