Learn More
Hamilton™ 800 Microliter Syringes, No Needle Included
Attached to the flange of the 700 series syringe is a blue Syringe Holder that provides a spot to hold the syringe that will not heat up the barrel causing dispense inaccuracies. Additionally it provides support to small volume plungers that are prone to bending during injection. This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.5 μL up to 250 μL.
154.00€ - 208.00€
Código de producto | Marca | dimVolumeMetric | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | dimVolumeMetric | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10001822
|
Hamilton™
7645-01 |
195.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
11582355
|
Hamilton™
7643-01 |
154.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
11530072
|
Hamilton™
7641-01 |
208.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
11572355
|
Hamilton™
7642-01 |
207.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
11592355
|
Hamilton™
7644-01 |
180.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
11550052
|
Hamilton™
7646-01 |
199.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
Para líquidos• Para la inyección del CPG y HPLC, recuperación de muestras en frascos profundos
• Microjeringa serie 800