Learn More
Hamilton™ 800 Microliter Syringes, No Needle Included
Attached to the flange of the 700 series syringe is a blue Syringe Holder that provides a spot to hold the syringe that will not heat up the barrel causing dispense inaccuracies. Additionally it provides support to small volume plungers that are prone to bending during injection. This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.5 μL up to 250 μL.
Marca: Hamilton™ 7644-01
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ideal para dispensar volúmenes desde 0,5 µL hasta 250 µL
- Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja
- El soporte de la jeringa está fijado a la brida, lo que impide que el cilindro se caliente, y proporciona soporte para émbolos de pequeño volumen que tienden a doblarse durante la inyección