Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales para muestreador automático montados de 8mm.
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación con este kit práctico. Incluye 100 viales ámbar montados previamente con 100 tapones de rosca y septos.
Marca: Thermo Scientific™ C4013-17A
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Ahorre tiempo en la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación. Cada práctico kit de viales ámbar de 8 mm Thermo Scientific™ incluye 100 viales de vidrio ámbar montados previamente con 100 tapones de rosca con septos. Los kits están envasados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes o en económicas bolsas de polietileno. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Embalados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes o en económicas bolsas de polietileno
- Las bandejas de viales son apilables para un fácil almacenamiento.
- Todos los tapones se han fabricado con polipropileno virgen, a menos que se indique lo contrario.
Incluye:
100 viales con tapones y septos precolocados.
Especificaciones
Negro | |
Ámbar | |
2 mL | |
100 | |
Polipropileno | |
No |
Vidrio ámbar; tapón negro de PP; septo de PTFE rojo/silicona blanca; en bandeja de almacenamiento | |
Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | |
PTFE rojo/silicona blanca | |
Polipropileno | |
8-425 |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.