Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales para muestreador automático montados de 8mm.
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación con este kit práctico. Incluye 100 viales ámbar montados previamente con 100 tapones de rosca y septos.
55.65€ - 56.76€
Especificaciones
Color del tapón | Negro |
---|---|
Color | Ámbar |
Material | Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
Volumen (métrico) | 2 mL |
Septo | PTFE rojo/silicona blanca |
Código de producto | Marca | Material del cierre | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material del cierre | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11975683
|
Thermo Scientific™
C4013-494A |
Fenólico |
56.76€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11975673
|
Thermo Scientific™
C4013-17A |
Polipropileno |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Ahorre tiempo en la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación. Cada práctico kit de viales ámbar de 8 mm Thermo Scientific™ incluye 100 viales de vidrio ámbar montados previamente con 100 tapones de rosca con septos. Los kits están envasados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes o en económicas bolsas de polietileno. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Incluye:
100 viales con tapones y septos precolocados.
Especificaciones
Negro | |
Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | |
PTFE rojo/silicona blanca | |
8-425 |
Ámbar | |
2 mL | |
100 | |
No |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.