Learn More
Fisherbrand™ 8mm PP Screw Cap, 8-425
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
Marca:  Fisherbrand™ 08 08 0420
44.89 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11861683
  • 69.80€ / paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 8 mm
  • PP
  • Tapón de rosca
  • Rosca 8-425
100 unidades por paquete
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Negro
Polipropileno
Cubierta cerrada
8 mm
100
ND8
Certificados
Ver productos accesorios