Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales de 8 mm, rosca de 8 a 425, vidrio transparente, 1,5 ml, tapón de rosca de PP, orificio central
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
21.25€ - 58.98€
Especificaciones
Color del tapón | Negro |
---|---|
Color | Transparente |
Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
Material | Vidrio |
Volumen (métrico) | < 1,9/ml |
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12950871
|
Fisherbrand™
11 23 1085 |
PTFE virgen | N/A | N/A | N/A | |||||
10000842
|
Fisherbrand™
11 23 1045 |
Caucho natural/TEF |
32.75€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10336202
|
Fisherbrand™
11 23 1048 |
Silicona/PTFE | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
- ND8
- 8-425
- Vidrio
- Transparente
- 1,5 ml
- Tapón de rosca
- Orificio central
- Polipropileno
- Bandejas reutilizables de dos compartimentos que protegen los viales y tapones al tiempo que permiten el almacenamiento en el mismo sitio de los suministros relevantes
Especificaciones
Negro | |
11,6 mm | |
< 1,9/ml | |
Polipropileno | |
32 mm | |
No |
Transparente | |
Vidrio | |
100 | |
Tapón de rosca | |
8-425 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Kit de viales de 8 mm, rosca de 8 a 425, vidrio transparente, 1,5 ml, tapón de rosca de PP, orificio central