Learn More
Fisherbrand™ Vial de microlitros de vidrio de rosca corta de 9 mm
Compatibilidad universal con casi todos los muestreadores automáticos.
113.00€ - 195.05€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
Material | Vidrio |
Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
Estilo de cuello | Rosca corta |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11535914
|
Fisherbrand™
|
1,4 ml |
195.05€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11515894
|
Fisherbrand™
|
< 1,6/ml |
113.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- 9mm
- Rosca corta
- Vidrio
- Boca ancha
- Transparente
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio | |
Rosca corta | |
Cono interior | |
32 mm | |
ND9 |
11,6 mm | |
GC, HPLC | |
CleanPack, caja de polipropileno | |
Fondo plano | |
100 | |
No |