Learn More
SP Bel-Art™ 96 Deep-Well Plates, Automation Compliant
Conforms to SBS/ANSI/SLAS footprints
47.61€ - 58.97€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Conforme a automatización, marcado CE |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Almacene a -80 °C. |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Tipo de producto | Placa de pocillos |
Para utilizar con (equipo) | Pipetas multicanal o sistemas de automatización |
Código de producto | Marca | Forma del pocillo | Volumen total del pocillo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Forma del pocillo | Volumen total del pocillo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17274974
|
SP Bel-Art™
F37860-0008 |
U | 2 mL |
47.61€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17264974
|
SP Bel-Art™
F37860-0007 |
V | 2,2 mL |
58.97€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Used with multi-channel pipettes or with automation systems
- Made of virgin polypropylene
- DNase, RNase, pyrogen free
- Manufactured in Class 8 clean room
- Alphanumeric marking and cut-angle mark for easy referencing
- Can be stored at -80 °C
- Autoclavable up to 121 °C
- CE marked
Types:
- V-bottom shape
- For ease of sample retrieval
- U-bottom shape
- Ideal for agglutination or applications where light stirring is necessary
Especificaciones
Conforme a automatización, marcado CE | |
Esterilizable en autoclave | |
Pipetas multicanal o sistemas de automatización | |
96 | |
Paquete de 5 |
Almacene a -80 °C. | |
Placa de pocillos | |
Polipropileno | |
Tamaños de SBS/ANSI/SLAS |