Learn More
Fisherbrand™ 96 PP Well Plate with 96 Glass Insert and PE Snap Caps with Septum
For complex UHPLC, LC and GC applications
Marca:  Fisherbrand™ 08 20 0911
120.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11531404
  • 128.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 96 pocillos
  • Silicona/PTFE
  • Transparente
  • Vidrio
  • Las placas cumplen los estándares ANSI y SBS
  • Diferentes opciones de sellado
  • Válido para cromatografía
  • Sin filtrador debido a material de alta calidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
Transparente
96
Redondo
8 x 12
Vidrio
1200 μl