Learn More
Fisherbrand™ 96 PP Well Plate with 96 Glass Insert and PE Snap Caps with Septum
For complex UHPLC, LC and GC applications
65.37€ - 128.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Color | Transparente |
Material | Vidrio |
N.° de pocillos | 96 |
Código de producto | Marca | Volumen total del pocillo (métrico) | Forma del pocillo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen total del pocillo (métrico) | Forma del pocillo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11531404
|
Fisherbrand™
08 20 0911 |
1200 μl | Redondo |
128.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11859620
|
Fisherbrand™
08 20 0943 |
200 μl | Plano | N/A | |||||
11521404
|
Fisherbrand™
08 20 0897 |
400 μl | Junta cónica |
113.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12940851
|
Fisherbrand™
08 20 0905 |
1000 μl | Redondo | N/A | |||||
Descripción
- 96 Wells
- Silicone/PTFE
- Clear
- Glass
- Plates meet ANSI and SBS standards
- Different sealing options
- Chromatography tested
- No leeching due to high-end material
Especificaciones
Estándar | |
Transparente | |
96 |
8 x 12 | |
Vidrio |