Learn More
Greiner Bio-One 96-well CrystalQuick™ Crystallisation Microplates
For automatised applications. Greiner Bio-One 96-Well CrystalQuick™ Crystallisation Microplates are optimised for sealing with VIEWseal adhesive film.
Marca: Greiner Bio-One 609171
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- No estéril
- Poliestireno
- Excelente calidad óptica
- Con pozo de cristalización por reservorio
- Codificación alfanumérica de pocillos
- Con™ la tapa CrystalDrop, los experimentos son posibles con la gota sentada y la gota colgante metho
Especificaciones
Estándar | |
Bolsas interiores de 20 | |
Estándar | |
3,9 μl | |
No estéril | |
Aplicaciones de caída sentada con diferentes perfiles de pocillos y propiedades de material | |
80/caja |
8 x 12 | |
Transparente | |
Poliestireno | |
96 | |
Cuadrada | |
80 | |
8 Mm (perfil bajo) |