Learn More
Greiner Bio-One 96-well CrystalQuick™ Crystallisation Microplates
For automatised applications. Greiner Bio-One 96-Well CrystalQuick™ Crystallisation Microplates are optimised for sealing with VIEWseal adhesive film.
1255.00€ - 3220.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Color | Transparente |
Material | Poliestireno |
N.° de pocillos | 96 |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Forma del pocillo | Volumen del pocillo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Forma del pocillo | Volumen del pocillo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10010372
|
Greiner Bio-One
609101 |
Estándar | Cuadrada | 4,1 μl | N/A | ||||
10540593
|
Greiner Bio-One
609120 |
Estándar | Redondo | 1,9 μl |
1535.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10378913
|
Greiner Bio-One
609171 |
Estándar | Cuadrada | 3,9 μl |
3030.00€
paquete de 80 |
Fecha estimada de envío: 28-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10388913
|
Greiner Bio-One
609801 |
LBR (baja birrefringencia) | Cuadrada | 4,1 μl | N/A | ||||
10582954
|
Greiner Bio-One
609820 |
LBR | Redondo | 1,9 μl |
1545.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 28-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10145553
|
Greiner Bio-One
609871 |
LBR | Cuadrada | 3,9 μl |
3220.00€
paquete de 80 |
Fecha estimada de envío: 28-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Non-sterile
- Polystyrene
- Good optical properties
- With crystallisation well per reservoir
- Alphanumeric well coding
- With CrystalDrop™ lid, experiments are possible with sitting drop and hanging drop metho
Especificaciones
Estándar | |
Transparente | |
96 | |
Aplicaciones de caída sentada con diferentes perfiles de pocillos y propiedades de material |
8 x 12 | |
Poliestireno | |
No estéril |