Learn More
Greiner Bio-One 96-well CrystalQuick™ Crystallisation Microplates
For automatised applications. Greiner Bio-One 96-Well CrystalQuick™ Crystallisation Microplates are optimised for sealing with VIEWseal adhesive film.
Marca:  Greiner Bio-One 609120
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10540593
  • 1535.00€ / paquete de 40
Fecha estimada de envío: 16-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • No estéril
  • Poliestireno
  • Excelente calidad óptica
  • Con pozo de cristalización por reservorio
  • Codificación alfanumérica de pocillos
  • Con™ la tapa CrystalDrop, los experimentos son posibles con la gota sentada y la gota colgante metho
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
Transparente
Poliestireno
96
Redondo
40
14,4 mm
8 x 12
Estándar
1,9 μl
No estéril
Aplicaciones de caída sentada con diferentes perfiles de pocillos y propiedades de material
40/caja
Certificados
Ver productos accesorios