Learn More
Greiner Bio-One 96-well CrystalQuick™ Plus Crystallisation Microplates
For automatised applications. Greiner Bio-One 96-Well CrystalQuick™ Plus Crystallisation Microplates are optimised for sealing with VIEWseal adhesive film.
Marca:  Greiner Bio-One 609130
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10389343
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • No estéril
  • Poliestireno
  • Excelente calidad óptica
  • Superficie hidrófoba.
  • Con pozo de cristalización por reservorio
  • Codificación alfanumérica de pocillos
  • Con™ la tapa CrystalDrop, es posible realizar experimentos simultáneos con el método de caída sentada y caída colgante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
Transparente
4,1 μl
No estéril
Aplicaciones de caída sentada con diferentes perfiles de pocillos y propiedades de material
40/caja
8 x 12
Poliestireno
96
Cuadrada
40
14,4 mm