Learn More
Greiner Bio-One 96-well CrystalQuick™ Plus Crystallisation Microplates
For automatised applications. Greiner Bio-One 96-Well CrystalQuick™ Plus Crystallisation Microplates are optimised for sealing with VIEWseal adhesive film.
1110.00€ - 3035.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Color | Transparente |
Material | Poliestireno |
N.° de pocillos | 96 |
Código de producto | Marca | Forma del pocillo | Volumen del pocillo (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Forma del pocillo | Volumen del pocillo (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10389343
|
Greiner Bio-One
609130 |
Cuadrada | 4,1 μl | 14,4 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10083973
|
Greiner Bio-One
609180 |
Cuadrada | 3,9 μl | 3,9 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10502374
|
Greiner Bio-One
609830 |
Cuadrada | 4,1 μl | 14,4 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Non-sterile
- Polystyrene
- Good optical properties
- Hydrophobic surface
- With crystallisation well per reservoir
- Alphanumeric well coding
- With CrystalDrop™ lid, simultaneous experiments are possible with the sitting drop and hanging drop method
Especificaciones
Estándar | |
Transparente | |
96 | |
Cuadrada |
8 x 12 | |
Poliestireno | |
No estéril | |
Aplicaciones de caída sentada con diferentes perfiles de pocillos y propiedades de material |