Learn More
Greiner Bio-One 96-well CrystalQuick™ Plus Crystallisation Microplates
For automatised applications. Greiner Bio-One 96-Well CrystalQuick™ Plus Crystallisation Microplates are optimised for sealing with VIEWseal adhesive film.
Marca: Greiner Bio-One 609830
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- No estéril
- Poliestireno
- Excelente calidad óptica
- Superficie hidrófoba.
- Con pozo de cristalización por reservorio
- Codificación alfanumérica de pocillos
- Con™ la tapa CrystalDrop, es posible realizar experimentos simultáneos con el método de caída sentada y caída colgante
Especificaciones
Estándar | |
Transparente | |
4,1 μl | |
No estéril | |
Aplicaciones de caída sentada con diferentes perfiles de pocillos y propiedades de material | |
40/caja |
8 x 12 | |
Poliestireno | |
96 | |
Cuadrada | |
40 | |
14,4 mm |