Learn More
BRAND™ Placa de PCR de 96 pocillos
Fabricados con plásticos vírgenes de alta calidad para obtener resultados excelentes y reproducibles en la mayoría de las aplicaciones de PCR
Marca: BRAND™ 781350
195.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fabricados con polipropileno sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar reactivos y muestras.
- Sin ADN, ARNasa ni ADNasa.
- Paredes delgadas y uniformes para garantizar una transferencia térmica uniforme y precisa lo que permite obtener unos resultados excelentes.
- Compatible con la mayoría de las principales marcas de termocicladores
- 96 pocillos
Especificaciones
Sin ARNasa/ADNasa | |
8 x 12 | |
Transparente | |
Polipropileno | |
PCR |
Estándar | |
Esterilizable en autoclave | |
Sin faldón | |
96 |
Videos
-
Brand - Selecting a PCR plate
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000013161 | Certificado de análisis | 17/02/2025 | 781350 |
0000011642 | Certificado de análisis | 15/07/2024 | 781350 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%