Learn More
Eppendorf™ Microplacas de fondo redondeado de polipropileno estériles de 96 pocillos
GREENER_CHOICE
Pipette, control and recover samples with this polypropylene microplate. Eppendorf™ 96-Well Sterile Polypropylene U-Bottom Microplates are ideal for assays that require high resistance against temperature or solvents.
Marca:  Eppendorf™ 0030602200
285.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10035423
  • 290.00€ / paquete de 80
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Polipropileno transparente (PP) sin igual para mejorar la visibilidad de las muestras
  • OptiTrack Matrix™ : 30Identificación de muestras hasta un % más rápida y menos errores de pipeteo gracias al etiquetado alfanumérico de alto contraste
  • ™ Diseño de pozo RecoverMax: Geometría de pocillos optimizada para un volumen restante mínimo y una excelente mezcla propiedades
  • Bordes de pocillos elevados y superficie lisa para un cierre fiable, incluso con sellado térmico
  • g-Safe™: estabilidad de centrifugación excepcional de hasta 6,000 × g
  • El polipropileno proporciona una alta resistencia a productos químicos, tensión mecánica y temperaturas extremas
  • Fabricados sin biocidas, suavizantes ni agentes de liberación para molde (materiales que pudieran afectar de forma negativa a los bioensayos)
  • Funcionalidad garantizada de -86 a +100°C.
  • Esterilizable en autoclave (121 °C, 20 min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
Blanco, Fondo transparente
96
U
Blanca
8 x 12
Polipropileno
Estéril
80/pack
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Eppendorf™ Microplacas de fondo redondeado de polipropileno estériles de 96 pocillos > Color: Blanca con fondo transparente, 80Pack
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.