Learn More
Eppendorf™ Microplacas de fondo redondeado de polipropileno estériles de 96 pocillos
Pipette, control and recover samples with this polypropylene microplate. Eppendorf™ 96-Well Sterile Polypropylene U-Bottom Microplates are ideal for assays that require high resistance against temperature or solvents.
290.00€ - 790.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Color | Blanco, Fondo transparente |
Material | Polipropileno |
N.° de pocillos | 96 |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10035423
![]() |
Eppendorf™
0030602200 |
Blanco, Fondo transparente |
290.00€
paquete de 80 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10626674
![]() |
Eppendorf™
0030606205 |
Blanco, Fondo transparente | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
- Unmatched, transparent polypropylene (PP) for improved sample visibility
- OptiTrack™ Matrix: up to 30% faster sample identification and fewer pipetting errors via high-contrast alphanumeric labeling
- RecoverMax™ well design: Optimized well geometry for minimal remaining volume and excellent mixing properties
- Raised well rims and smooth surface for reliable closing, even with heat sealing
- g-Safe™: exceptional centrifugation stability up to 6,000 × g
- Polypropylene guarantees high resistance to chemicals, mechanical stress and temperature extremes
- Manufactured without slip agents, plasticizers or biocides – Materials which could have a negative effect on bioassays
- Guaranteed functionality from -86 to +100°C
- Autoclavable (121°C, 20 min.)
Especificaciones
Estándar | |
Blanco, Fondo transparente | |
96 | |
U |
8 x 12 | |
Polipropileno | |
Estéril | |
Blanca |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Eppendorf™ Microplacas de fondo redondeado de polipropileno estériles de 96 pocillos