Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates LoBind™ - PCR Plates
Saque el máximo partido de su PCR. Los pocillos de polipropileno con características LoBind están diseñados para maximizar el rendimiento de sus moléculas objetivo. El ADN tiene menos probabilidades de unirse al polipropileno y, por tanto, permanece dentro del líquido de su reacción. Subsecuentemente, más moléculas están disponibles para la reacción química, p. ej., PCR.
Marca: Eppendorf™
193.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21693" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tasas máximas de recuperación para mejorar los resultados de los ensayos
- Disponible con código de barras (bajo petición)
- Ideal también para PCR cuantitativa en tiempo real
- Bastidor de policarbonato excepcionalmente sólido y resistente al par
- Matriz OptiTrack™ para una identificación más rápida de las muestras y menos errores de pipeteo
- Bordes elevados de los pocillos para un sellado eficaz y menor riesgo de contaminación cruzada
- Probado por lotes y certificado sin ADN, ADNasa, ARNasa e inhibidores de PCR (PCR limpia)
Especificaciones
Sin código de barras | |
Limpio para PCR | |
Estándar | |
8 x 12 | |
DeepWell | |
Verde | |
PCR Plate | |
Polipropileno, Policarbonato | |
96 | |
V | |
Sí | |
25 | |
Limpio para PCR | |
Sí |
Baja unión de ADN | |
Sí | |
Con tapa | |
Esterilizable en autoclave | |
Eppendorf™ | |
Sí | |
Con faldón | |
150 μl | |
No estéril | |
PCR en tiempo real | |
2250 x g | |
Sí | |
25/pack | |
Incolora |