Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates LoBind™ - PCR Plates
Saque el máximo partido de su PCR. Los pocillos de polipropileno con características LoBind están diseñados para maximizar el rendimiento de sus moléculas objetivo. El ADN tiene menos probabilidades de unirse al polipropileno y, por tanto, permanece dentro del líquido de su reacción. Subsecuentemente, más moléculas están disponibles para la reacción química, p. ej., PCR.
Marca: Eppendorf™ 0030129555
Detalles adicionales : Peso : 10.42000kg
Descripción
- LoBind material guarantees maximum sample recovery for improved assay results.
- One-piece design: combining a polycarbonate frame and polypropylene wells for optimum performance.
- Extremely thin-walled polypropylene wells guarantee optimum heat transfer to the sample.
- Exceptionally solid and torque-resistant polycarbonate frame.
- OptiTrack™ matrix for faster sample identification and fewer pipetting errors.
- Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination.
- Batch-tested and certified free of DNA, DNAase, RNase and PCR inhibitors (PCR clean).
Especificaciones
Sin código de barras | |
Limpio para PCR | |
Estándar | |
8 x 12 | |
DeepWell | |
Verde | |
PCR Plate | |
Polipropileno, Policarbonato | |
96 | |
V | |
Sí | |
300 Pk. | |
Limpio para PCR | |
Sí |
Baja unión de ADN | |
Sí | |
Con tapa | |
Esterilizable en autoclave | |
Eppendorf™ | |
Sí | |
Con faldón | |
150 μl | |
No estéril | |
PCR en tiempo real | |
2250 x g | |
Sí | |
300/pack | |
Incolora |