Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates LoBind™ - PCR Plates
GREENER_CHOICE
Saque el máximo partido de su PCR. Los pocillos de polipropileno con características LoBind están diseñados para maximizar el rendimiento de sus moléculas objetivo. El ADN tiene menos probabilidades de unirse al polipropileno y, por tanto, permanece dentro del líquido de su reacción. Subsecuentemente, más moléculas están disponibles para la reacción química, p. ej., PCR.
Marca:  Eppendorf™ 0030129547
272.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21693" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15911992
Cantidad Precio
1 287.00€ / paquete de 25
5 270.51€ / paquete de 25
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Tasas máximas de recuperación para mejorar los resultados de los ensayos
  • Disponible con código de barras (bajo petición)
  • Ideal también para PCR cuantitativa en tiempo real
  • Bastidor de policarbonato excepcionalmente sólido y resistente al par
  • Matriz OptiTrack para una identificación más rápida de las muestras y menos errores de pipeteo
  • Bordes elevados de los pocillos para un sellado eficaz y menor riesgo de contaminación cruzada
  • Probado por lotes y certificado sin ADN, ADNasa, ARNasa e inhibidores de PCR (PCR limpia)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
Autoclavable
Transparente
Skirted
45 μl
No estéril
Sí
25
25/pack
Incolora
16 x 24
25 Plates (5 Bags x 5 Plates)
PCR Plate
Polypropylene, Polycarbonate
384
LoBind
6000 x g
PCR Clean (Non-sterile)