Learn More
Thermo Scientific™ Septos para viales de muestreadores automáticos de 9mm
Los septos de 9 mm están disponibles en PTFE/caucho rojo, PTFE/silicona o PTFE rojo/silicona blanca para adaptarlos a una amplia variedad de aplicaciones.
14.28€ - 32.34€
Especificaciones
Descripción septo para tapón de rosca de 9 mm
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1,0 mm
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Tipo Septos
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Color Material Dureza Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Material Dureza Precio Cantidad y disponibilidad  
12458696
Ver documentos
Thermo Scientific™
C4000-30
Marfil, Rojo Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho 35 °shore
14.28€
paquete de 100
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
12478696
Ver documentos
Thermo Scientific™
C4000-40
Rojo, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 45 °shore
29.75€
paquete de 100
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
12478706
Ver documentos
Thermo Scientific™
C4000-55
Azul, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 55 °shore
32.34€
paquete de 100
Fecha estimada de envío: 30-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
13151673
Ver documentos
Thermo Scientific™
C4000-60
Rojo, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona 50 °shore Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Los septos de 9 mm Thermo Scientific™ están disponibles en PTFE/caucho rojo, PTFE/silicona o PTFE rojo/silicona blanca para adaptarlos a una amplia variedad de aplicaciones. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Especificaciones
Especificaciones
septo para tapón de rosca de 9 mm
1,0 mm
Septos
Tapón de rosca de 9 mm
100
Certificado de análisis, certificado de conformidad
9 mm
Documentos
Product Certifications
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Thermo Scientific™ Septos para viales de muestreadores automáticos de 9mm