Learn More
Thermo Scientific™ Kits de roscas transparentes certificadas para MS (espectrometría de masas) de 9 mm
Utilice viales de bajo nivel de fondo, bajo nivel de partículas, limpios y certificados para aplicaciones de LC/MS y GC/MS de alta sensibilidad. En el lote completo se han probado 15 parámetros fundamentales.
Marca: Thermo Scientific™
Detalles adicionales : Peso : 0.35000kg
Descripción
Utilice viales de bajo nivel de fondo, bajo nivel de partículas, limpios y certificados en aplicaciones de LC/MS, GC/MS y cromatografía de alta sensibilidad. Se han utilizado diversos métodos para probar 15 parámetros fundamentales en el lote completo de kits de viales certificados de rosca de vidrio transparentes de 9 mm Thermo Scientific™ National. Cada paquete se suministra con un certificado de conformidad. Estos viales, fabricados en vidrio transparente de borosilicato de dilatación 33 y calidad superior (tipo I, clase A), están disponibles en kits montados y sin montar. Tiene a su disposición una amplia variedad de viales de 9 mm de boca ancha y diversos tapones para adaptarse a su aplicación.
Kits sin montar
- 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados
- Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
- Las bandejas transparentes permiten conocer fácilmente cuántos suministros hay disponibles sin necesidad de abrir los recipientes.
Kits montados
- 100 viales con tapones y septos precolocados
- Envasados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes
Especificaciones
Negro | |
12 mm | |
Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | |
PTFE rojo/silicona blanca unidos | |
100 | |
475 μl | |
Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 6 mm) | |
Kit práctico de viales de rosca certificado | |
Sí |
Kit práctico con certificación nacional, vial de tornillo de 9 mm, inserto fundido de 350 μl | |
Transparente | |
No | |
Vial: C4000-LV1W, Tapón: C5000-64B | |
LC-GC CERT | |
Polipropileno | |
32 mm | |
9 mm | |
9 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.