Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca corta de PP de 9 mm, rosa, orificio central, septo montado
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
Marca: Fisherbrand™ 09 15 2473
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Eliminación del paso a presión de los septos
- Mejora de la capacidad de sellado
- Mejoría en la compatibilidad con muestreadores automáticos
- Flexibilidad a la hora de seleccionar el mejor septo para su instrumento y aplicaciones
- Ergonomía mejorada, textura agradable y estrías distribuidas de forma regular para facilitar la manipulación
- Se abren y cierran fácilmente con solo una vuelta
- Los tapones y septos ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
- Los cierres tienen el perfil de un tapón de rosca o a presión para ser compatibles con muestreadores automáticos robóticos
Especificaciones
Tapón de rosca corta | |
Red, White, Pink | |
Polypropylene | |
100 | |
Screw Cap |
Silicona/PTFE | |
9 mm | |
GC, HPLC | |
1 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Fisherbrand™ Tapón de rosca corta de PP de 9 mm, rosa, orificio central, septo montado > Silicone/PTFE white/red,1.0mm thickness,55° shore A
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido