Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca corta de PP de 9 mm, amarillo, orificio central, septum montado
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
Marca: Fisherbrand™ 09 15 2015
Descripción
- Eliminación del paso a presión de los septos
- Mejora de la capacidad de sellado
- Mejoría en la compatibilidad con muestreadores automáticos
- Flexibilidad a la hora de seleccionar el mejor septo para su instrumento y aplicaciones
- Ergonomía mejorada, textura agradable y estrías distribuidas de forma regular para facilitar la manipulación
- Se abren y cierran fácilmente con solo una vuelta
- Los tapones y septos ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
- Los cierres tienen el perfil de un tapón de rosca o a presión para ser compatibles con muestreadores automáticos robóticos
Especificaciones
Tapón de rosca corta | |
Azul | |
Polipropileno | |
100 | |
Tapón de rosca |
PTFE virgen | |
9 mm | |
GC, HPLC | |
0,2 mm |
Título del producto
Fisherbrand™ Tapón de rosca corta de PP de 9 mm, amarillo, orificio central, septum montado > PTFE virgen, 0,2 mm de grosor, virgen, 53° shore D
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido