Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca corta de PP de 9 mm, amarillo, orificio central, septum montado
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
140.00€ - 477.00€
Especificaciones
Descripción | Tapón de rosca corta |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 9 mm |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
Tipo | Tapón de rosca |
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Color | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Color | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16318357
|
Fisherbrand™
09 15 2015 |
PTFE virgen | Azul | 0,2 mm | N/A | ||||||
11844840
|
Fisherbrand™
09 15 1542 |
Caucho natural/TEF | Rojo-naranja, Transparente, Amarillo | 1 mm | N/A | ||||||
11854850
|
Fisherbrand™
09 15 2014 |
Caucho y teflón rojos | Beige, Rojo-naranja, Amarillo | 1 mm |
211.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11834840
|
Fisherbrand™
09 15 1527 |
Silicona/PTFE | Rojo, Blanca, Amarillo | 1 mm |
321.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11824840
|
Fisherbrand™
09 15 1486 |
Silicona/PTFE | Rojo, Blanco, Amarillo | 1 mm |
421.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11884840
|
Fisherbrand™
09 15 1745 |
Silicona/PTFE | Azul, Blanco, Amarillo | 1 mm |
477.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Eliminación del paso a presión de los septos
- Mejora de la capacidad de sellado
- Mejoría en la compatibilidad con muestreadores automáticos
- Flexibilidad a la hora de seleccionar el mejor septo para su instrumento y aplicaciones
- Ergonomía mejorada, textura agradable y estrías distribuidas de forma regular para facilitar la manipulación
- Se abren y cierran fácilmente con solo una vuelta
- Los tapones y septos ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
- Los cierres tienen el perfil de un tapón de rosca o a presión para ser compatibles con muestreadores automáticos robóticos
Especificaciones
Tapón de rosca corta | |
Polipropileno | |
Tapón de rosca |
9 mm | |
GC, HPLC |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Tapón de rosca corta de PP de 9 mm, amarillo, orificio central, septum montado