Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca corta de PP de 9 mm, amarillo, orificio central, septum montado
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
Brand: Fisherbrand™ 09 15 1486
Description
- Eliminación del paso a presión de los septos
- Mejora de la capacidad de sellado
- Mejoría en la compatibilidad con muestreadores automáticos
- Flexibilidad a la hora de seleccionar el mejor septo para su instrumento y aplicaciones
- Ergonomía mejorada, textura agradable y estrías distribuidas de forma regular para facilitar la manipulación
- Se abren y cierran fácilmente con solo una vuelta
- Los tapones y septos ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
- Los cierres tienen el perfil de un tapón de rosca o a presión para ser compatibles con muestreadores automáticos robóticos
Specifications
Tapón de rosca corta | |
6 mm | |
9 mm | |
GC, HPLC | |
1 mm |
Silicona/PTFE | |
Rojo, Blanco, Amarillo | |
Polipropileno | |
100 | |
Tapón de rosca |
Product Suggestions
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 7
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Tapón de rosca corta de PP de 9 mm, amarillo, orificio central, septum montado > PTFE/silicona/PTFE rojo/blanco/rojo, 1,0 mm de grosor, 45° shore A
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction