Learn More
Thermo Scientific™ Viales de rosca de vidrio ámbar de abertura amplia de 9 mm
Elimine casi por completo el paso a presión de los septos y mejore el sellado con los viales fabricados con la innovadora tecnología de sistema de cierre de vial avanzado (AVCS).
19.30€ - 548.00€
Especificaciones
Diámetro de la abertura (métrico) | 9 mm |
---|---|
Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
Color | Amber |
Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
Altura (métrico) | 32 mm |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Marking Spot | Estilo de la base | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Marking Spot | Estilo de la base | Cantidad | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10138044
|
Thermo Scientific™
60180-561 |
2,0 mL | Sí | Fondo plano | 100 Pk. | N/A | N/A | N/A | |||||
13436826
|
Thermo Scientific™
60180-724 |
2,0 mL | Sí | Fondo plano | 1000 Pk. | N/A | N/A | N/A | |||||
14879810
|
Thermo Scientific™
C5000-2W |
2,0 mL | Sí | Fondo plano | 100 Pk. | N/A | N/A | N/A | |||||
11921523
|
Thermo Scientific™
C4000-2W |
2,0 mL | Sí | Fondo plano | 100 Pk. | N/A | N/A | N/A | |||||
14849820
|
Thermo Scientific™
2-SVWK(A) |
2,0 mL | Sí | Fondo plano | 100 Pk. | N/A | N/A | N/A | |||||
12463568
|
Thermo Scientific™
C4000-LV2 |
475 μL | No | Inserción del vial | 100 Pk. | N/A | N/A | N/A | |||||
10429264
|
Thermo Scientific™
C4000-LV2W |
475 μL | Sí | Inserción del vial | 100 Pk. | N/A | N/A | N/A | |||||
10322185
|
Thermo Scientific™
C4000-V2 |
1,4 mL | No | Base cónica | 100 Pk. | N/A | N/A | N/A | |||||
12453578
|
Thermo Scientific™
C4000-S2W |
2,0 mL | Sí | Fondo plano | 100 Pk. | N/A | N/A | N/A | |||||
11583680
|
Thermo Scientific™
03-FISV(A) |
0,3 mL | Sí | Inserción del vial | 500 Pk. | N/A | N/A | N/A | |||||
11573690
|
Thermo Scientific™
2-SVW(A) |
2,0 mL | Sí | Fondo plano | 500 Pk. | N/A | N/A | N/A | |||||
15146463
|
Thermo Scientific™
C4000-9A |
1,7 mL | No | Base cónica | 100 Pk. | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Elimine casi por completo el paso a presión de los septos y mejore el sellado. Los viales de rosca de vidrio ámbar de 9 mm Thermo Scientific™ son de 2 mL, 12 x 32 mm y están fabricados con la tecnología de sistema avanzado de cierre de frascos (AVCS). Esta innovación no solo impide el paso a presión de los septos, sino que también proporciona un tope para el tapón que evita el ajuste excesivo o insuficiente, y ofrece un sellado uniforme y óptimo en todo momento. Los viales están fabricados con vidrio ámbar (tipo 1, clase B) superior 51A y cumplen los estándares de la farmacopea de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Japón. Elija entre las marcas Thermo Scientific™ Premiere™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Elija el vial correcto según sus necesidades.
- Consiga la máxima extracción de muestras sin necesidad de accesorios independientes utilizando los viales de micromuestreo y alta recuperación.
- Identifique la muestra y el volumen con las etiquetas para escribir presentes en ciertos viales.
- Obtenga una recuperación máxima de compuestos críticos polares, lábiles o de interacción con OH utilizando el vidrio (opcional) silanizado (desactivado).
Obtenga el sellado y el rendimiento de un vial con tapón de rosca.
- El diseño del vial con tope de seguridad incorpora un punto de detención definitivo en el acabado del vial.
- Elimine la subjetividad logrando una compresión óptima de sellado al cerrar el vial.
- Evite el ajuste excesivo o insuficiente de los tapones.
- Le ofrece un sellado óptimo en todo momento.
Encuentre el mejor accesorio según las necesidades de sus muestras.
- Accesorios de microsellado
- Los accesorios de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
- Los accesorios de punto de precisión minimizan la pérdida de muestras residuales.
- Los accesorios de punto de extracción son una opción económica para las aplicaciones no críticas.
Compatibilidad con muestreadores automáticos*
Se recomienda para la mayoría de las marcas de muestreadores automáticos
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas Thermo Scientific para ver la compatibilidad con los muestreadores automáticos.
Spécification
9 mm | |
Amber | |
32 mm |
12 mm | |
12 mm | |
9 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.