Learn More
Miele Professional™ Red de cubierta A2
Red de cubierta A2 para fijar artículos de lavado delicados
Marca: Miele Professional™ 3830460
52.34 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adecuado para inserto 1/2
- Marco de metal recubierto de plástico con red de plástico
- Tamaño: 216 x 456 mm
Especificaciones
Metal revestido de plástico | |
Plástico | |
456 x 216 mm |
Red de cubierta, mitad | |
A 2 | |
1 Unidad |
Título del producto
Miele Professional™ Red de cubierta A2 > Dimensiones (L x An): 456 x 216 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido