Learn More
BINDER™ Serie APT-COM™ 4
Administrar, grabar, programar, documentar. Desde la realización de grabaciones conforme a las BPL hasta el desarrollo de programas y la administración de hasta 100 equipos: el Multi Management Software APT-COM™ 4 se puede utilizar en todos los sectores para facilitar procesos de trabajo complejos.
Marca: BINDER™ 9053-0039
Descripción
Edición BASIC APT-COM™ 4
- Administración de hasta cinco unidades conectadas
- Gestión de registros (creación, eliminación, archivado)
- Documentación de los valores medidos
- Visión general central de todas las unidades en el diagrama y el formulario de tabla
- Presentación gráfica de los valores medidos
- Editor gráfico/numérico de programas
- Exportación manual de valores medidos (archivo CSV/PDF)
- Interfaz de usuario multilingüe (alemán, inglés, francés, español, italiano)
- Ejecución opcional del programa a través de APT-COM™
- Función de temporizador
- Importación de datos desde APT-COM™ 3
Edición PROFESIONAL APT-COM™ 4
Todas las mismas funciones que la edición BÁSICA y:
- Administración de hasta 100 unidades conectadas al mismo tiempo
- Vista general central de todas las unidades en un plano de habitación
- Sistema de alarma basado en correo electrónico
- Servidor web para mostrar resultados
- Administración de usuarios para varios usuarios y autorizaciones
- Exportación automática y controlada por tiempo de los valores medidos
- Informes para su posterior procesamiento/archivado
- Copia de seguridad y recuperación automática/manual
Edición GLP APT-COM™ 4
Todas las mismas funciones que la edición PROFESIONAL y:
- Puede validarse de acuerdo con la parte 21 CFR Parte 11, incluidos los documentos de validación
- Documentación de los valores medidos en un archivo a prueba de manipulación de acuerdo con directrices GLP/GMP sobre registros de auditoría
- Firmas electrónicas
Especificaciones
4 BASIC-Edition | |
Edición BÁSICA APT-COM™ 4: para requisitos simples de registro y documentación con hasta 5 unidades conectadas en red. | |
Cámaras BINDER series BD, BF, CB-S, CB, CBF, ED, FD, FED, FP, M, KB, KB ECO, KT, KBF, KBF-S, KBF-S ECO, KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF, UFV, VD, VDL | |
APT-COM |
4 BASIC-Edition Software | |
Registro, control y supervisión | |
Microsoft Windows 10 IoT 64-bit |