Learn More
Tocris Bioscience™ A 366
Potent and selective G9a/GLP inhibitor
Marca: Tocris Bioscience™ 5163/50
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
A 366 is a potent and selective G9a/GLP histone lysine methyltransferase inhibitor (IC50 = 3.3 nM). Exhibits >1000-fold selectivity for G9a/GLP over 21 other methyltransferases. Decreases levels of lysine 9 dimethylation on histone H3 (H3K9Me2) in PC3 cells.Especificaciones
>98% | |
A 366 | |
A 366 |
50 mg | |
329.44 |
Título del producto
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido