Learn More
Tocris Bioscience™ A 366
Potent and selective G9a/GLP inhibitor
264.00€ - 1055.00€
Especificaciones
Pureza | >98% |
---|---|
Tipo de producto | A 366 |
Peso molecular | 329.44 |
Inhibidores | A 366 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18713968
|
Tocris Bioscience™
5163/10 |
10 mg |
264.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18770298
|
Tocris Bioscience™
5163/50 |
50 mg |
1055.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Potent and selective G9a/GLP histone lysine methyltransferase inhibitor (IC50 = 3.3 nM). Exhibits >1000-fold selectivity for G9a/GLP over 21 other methyltransferases. Decreases levels of lysine 9 dimethylation on histone H3 (H3K9Me2) in PC3 cells.Especificaciones
>98% | |
A 366 | |
329.44 | |
A 366 |
Para uso exclusivo en investigación