Learn More
Tocris Bioscience™ A01
High affinity Smurf1 inhibitor; enhances BMP signaling
Marca: Tocris Bioscience™ 5397/10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
A01 is a high affinity Smurf1 E3 ubiquitin ligase inhibitor (Kd = 3.7 nM). Attenuates Smurf1-mediated Smad 1/5 degradation and enhances BMP signaling. Potentiates BMP-2-induced osteoblastic activity in C2C12 myoblasts and MC3T3-E1 osteoblast precursor cells.Especificaciones
>98% | |
A01 | |
A01 |
10 mg | |
512.93 |
Título del producto
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido