Learn More
Tocris Bioscience™ A01
High affinity Smurf1 inhibitor; enhances BMP signaling
228.00€ - 872.00€
Especificaciones
Pureza | >98% |
---|---|
Tipo de producto | A01 |
Peso molecular | 512.93 |
Inhibidores | A01 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18732459
|
Tocris Bioscience™
5397/10 |
10 mg |
228.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18767078
|
Tocris Bioscience™
5397/50 |
50 mg |
872.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
High affinity Smurf1 E3 ubiquitin ligase inhibitor (Kd = 3.7 nM). Attenuates Smurf1-mediated Smad 1/5 degradation and enhances BMP signaling. Potentiates BMP-2-induced osteoblastic activity in C2C12 myoblasts and MC3T3-E1 osteoblast precursor cells.Especificaciones
>98% | |
A01 | |
512.93 | |
A01 |
Para uso exclusivo en investigación