Learn More
Tocris Bioscience™ A66
Potent and selective PI 3-kinase p110α inhibitor
Marca: Tocris Bioscience™ 5595/50
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
A66 is a potent and selective PI 3-kinase p110α inhibitor (IC50 = 32 nM). Exhibits >100-fold selectivity for p110α over other PI 3-kinase isoforms. Inhibits Akt signaling and tumor growth in SK-OV-3 xenografts in mice.Especificaciones
(2S)-N1-[2-(1,1-Dimethylethyl)-4′-methyl[4,5′-bithiazol]-2′-yl]-1,2-pyrrolidinedicarboxamide | |
50 mg | |
C17H23N5O2S2 | |
>98% |
1166227-08-2 | |
PI 3-Kinase Inhibitors | |
393.53 |