missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ A66
Potent and selective PI 3-kinase p110α inhibitor
226.78€ - 852.03€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (2S)-N1-[2-(1,1-Dimethylethyl)-4′-methyl[4,5′-bithiazol]-2′-yl]-1,2-pyrrolidinedicarboxamide |
---|---|
CAS | 1166227-08-2 |
Objetivo | PI 3-Kinase Inhibitors |
Fórmula molecular | C17H23N5O2S2 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 393.53 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18792449
|
Tocris Bioscience™
5595/50 |
50 mg |
852.03€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18798589
|
Tocris Bioscience™
5595/10 |
10 mg |
226.78€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Potent and selective PI 3-kinase p110α inhibitor (IC50 = 32 nM). Exhibits >100-fold selectivity for p110α over other PI 3-kinase isoforms. Inhibits Akt signaling and tumor growth in SK-OV-3 xenografts in mice.Especificaciones
(2S)-N1-[2-(1,1-Dimethylethyl)-4′-methyl[4,5′-bithiazol]-2′-yl]-1,2-pyrrolidinedicarboxamide | |
PI 3-Kinase Inhibitors | |
393.53 |
1166227-08-2 | |
C17H23N5O2S2 | |
>98% |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Almacene a -20 °C.