Learn More
Tocris Bioscience™ AA 147
ER proteostasis regulator
Marca:  Tocris Bioscience™ 6759/5
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18075912
  • 120.00€ / 5 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
AA 147 is an endoplasmic reticulum (ER) proteostasis regulator. Activates the ATF6 transcriptional program independently of ER stress and/or global UPR activation. Selectively reduces secretion of amyloidogenic transthyretin (TTR) from HepG2 cells. Reduces amyloidogenic immunoglobulin light chain (ALLC) secretion from ALMC-2 cells (EC50 = 1.1 μM).
Especificaciones
Especificaciones
N-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)benzenepropanamide
5 mg
255.31
393121-74-9
C16H17NO2
98%