Learn More
Tocris Bioscience™ AA 147
ER proteostasis regulator
120.00€ - 443.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)benzenepropanamide |
---|---|
CAS | 393121-74-9 |
Fórmula molecular | C16H17NO2 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.31 |
Pureza | 98% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18737386
|
Tocris Bioscience™
6759/25 |
25 mg |
443.00€
25 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18075912
|
Tocris Bioscience™
6759/5 |
5 mg |
120.00€
5 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Endoplasmic reticulum (ER) proteostasis regulator
- Activates the ATF6 transcriptional program independently of ER stress and/or global UPR activation
- Selectively reduces secretion of amyloidogenic transthyretin (TTR) from HepG2 cells
- Reduces amyloidogenic immunoglobulin light chain (ALLC) secretion from ALMC-2 cells (EC50 = 1.1 μM).
Especificaciones
N-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)benzenepropanamide | |
C16H17NO2 | |
98% |
393121-74-9 | |
255.31 |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Store at 4°C