Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para electrodos de pH Orion™
Almacene y proteja los electrodos de pH.
Marca: Thermo Scientific™ 020017
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Store and protect your pH electrodes with the Thermo Scientific™ Accessories for Orion™ pH Electrodes. Storage bottles protect and condition electrodes when not in use. Bulb guard protects the pH-sensing bulb of glass pH electrodes.
Frascos de almacenamiento de electrodos
- Se pueden utilizar con cualquier electrodo de pH de 6, 8 o 12 mm
Protectores de perilla de electrodos
- Diseñadas para electrodos de pH con cuerpo de vidrio
- Su utiliza con electrodos de pH estándar o Thermo Scientific™ Orion™ Sure-Flow™: un extremo de la protección del protector de perilla se ajusta a electrodos estándar mientras que el otro extremo se ajusta a electrodos Sure-Flow sin interferir con la acción de lavado de Sure-Flow—
Especificaciones
Cámara de almacenamiento de electrodo | |
Electrodo No Cal | |
Cámara de almacenamiento de electrodo |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.