Learn More
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11727767
|
Thermo Scientific™
910004-WA |
Electrodo de 8 mm, vidrio | Frascos de almacenamiento de electrodos |
121.61€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 28-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11757797
|
Thermo Scientific™
910005 |
Electrodos de vidrio estándar y Sure-Flow | Protección de perilla |
59.30€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11737767
|
Thermo Scientific™
910006-WA |
Electrodo de 6 mm, vidrio | Frascos de almacenamiento de electrodos |
233.16€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Almacene y proteja sus electrodos de pH con los accesorios Thermo Scientific™ para electrodos de pH Orion™. Los frascos de almacenamiento protegen y acondicionan los electrodos cuando no se utilizan. El protector de bulbo protege el bulbo sensor de pH de los electrodos de vidrio para pH.
Frascos de almacenamiento de electrodos
- Se pueden utilizar con cualquier electrodo de pH de 6, 8 o 12 mm
Protectores de perilla de electrodos
- Diseñadas para electrodos de pH con cuerpo de vidrio
- Su utiliza con electrodos de pH estándar o Thermo Scientific™ Orion™ Sure-Flow™: un extremo de la protección del protector de perilla se ajusta a electrodos estándar mientras que el otro extremo se ajusta a electrodos Sure-Flow sin interferir con la acción de lavado de Sure-Flow—
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.